주요 문서
AMBH97BA12C0
Ambeed, Inc.
tert-butyl 7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.42
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 6-benzyl-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H26N2O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-13-18(14-20)9-10-19(12-18)11-15-7-5-4-6-8-15/h4-8H,9-14H2,1-3H3
InChI key
QMZPXBYNTVDLSX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352926-14-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1352926-14-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)