주요 문서
AMBH97BA124E
Ambeed, Inc.
Cyclohexane-1,4-diylbis(methylene) diacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
{4-[(acryloyloxy)methyl]cyclohexyl}methyl acrylate
Inchi Code
1S/C14H20O4/c1-3-13(15)17-9-11-5-7-12(8-6-11)10-18-14(16)4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
InChI key
KUIDSTKCJKFHLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67905-41-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)