주요 문서
AMBH97BA1248
Ambeed, Inc.
3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
376.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane
Inchi Code
1S/C9H5F13O/c10-4(11,1-3-2-23-3)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h3H,1-2H2
InChI key
KGYUZRBIQCDOCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38565-52-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)