주요 문서
AMBH97BA1233
Ambeed, Inc.
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-3H-benzo[e]indole
Inchi Code
1S/C15H15N/c1-10-11(2)16(3)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)15(10)14/h4-9H,1-3H3
InChI key
KQMROBBTYFXFOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881219-73-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)