주요 문서
AMBH97BA11F3
Ambeed, Inc.
(6-Phenyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(6-phenyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO3/c20-19(21)16-11-5-10-15-14-9-4-8-13(17(14)22-18(15)16)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,20-21H
InChI key
UYZXLKMREZFZPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1010068-85-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)