주요 문서
AMBH97BA0E03
Ambeed, Inc.
3-Undecylthiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-undecylthiophene
Inchi Code
1S/C15H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-12-13-16-14-15/h12-14H,2-11H2,1H3
InChI key
STIIRMZYURVVGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129607-86-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/129607-86-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)