주요 문서
AMBH97BA0BB5
Ambeed, Inc.
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.95
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI key
YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/355004-67-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/355004-67-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)