주요 문서
AMBH97BA0B4F
Ambeed, Inc.
2-Bromoethyl Methyl Sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-2-(methylsulfonyl)ethane
Inchi Code
1S/C3H7BrO2S/c1-7(5,6)3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI key
NIEGKADUBXVLHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16523-02-7.html
픽토그램
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16523-02-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)