주요 문서
AMBH97BA0B1D
Ambeed, Inc.
2-(2-Ethylhexyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2-ethylhexyl)thiophene
Inchi Code
1S/C12H20S/c1-3-5-7-11(4-2)10-12-8-6-9-13-12/h6,8-9,11H,3-5,7,10H2,1-2H3
InChI key
JACCFQMSOHCQFN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4891-44-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)