주요 문서
AMBH97BA099E
Ambeed, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)-3-oxetanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO.ClH/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-12-6-9;/h1-4H,5-6,11H2;1H
InChI key
DNVPDMXUPGYAPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245782-61-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)