주요 문서
AMBH97BA0308
Ambeed, Inc.
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
595.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl dichloride
Inchi Code
1S/C8H2Cl2I3NO2/c9-7(15)1-3(11)2(8(10)16)5(13)6(14)4(1)12/h14H2
InChI key
FBJVWRITWDYUAC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37441-29-5.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)