주요 문서
AMBH97BA029B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-9H-carbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-chloro-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C12H8ClN/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,14H
InChI key
CABSFELLEWZIAK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2732-25-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2732-25-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)