주요 문서
AMBH97BA0146
Ambeed, Inc.
2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
111.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tetrahydro-2-furanylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h6H,1-3,5H2
InChI key
LSCVJPYMXOAEPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33414-62-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)