주요 문서
AMBH97B9F62C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(2-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.54
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-1-(2-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10BrClO3/c1-14-9-3-6(8(13)5-11)7(12)4-10(9)15-2/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI key
VFEAXQQGIBFGRX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/237384-61-1.html
Synonym
2-Bromo-1-(2-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)