주요 문서
AMBH97B9F53A
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-5-iodonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5ClINO2/c1-12-7(11)4-2-5(9)6(8)10-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
YAPLBMSIZCFNBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/365413-29-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)