주요 문서
AMBH97B9F4EE
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,6-dichlorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.91
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2,6-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
UPXIKFYPSUMMSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/80257-12-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)