주요 문서
AMBH97B9F4E6
Ambeed, Inc.
3,4-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4-dichloro-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-10-4(3(2)7)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChI key
SHYXCAMRUUVZKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61209-02-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)