주요 문서
AMBH97B9F482
Ambeed, Inc.
Tos-PEG2-Boc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
344.43
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}ethoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C16H24O6S/c1-13-5-7-14(8-6-13)23(18,19)21-12-11-20-10-9-15(17)22-16(2,3)4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChI key
OVLSSENVXOKYAD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1309666-78-1.html
Synonym
2-(2-(tert-Butoxycarbonyl)ethoxy)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)