주요 문서
AMBH97B9F0C4
Ambeed, Inc.
3,4-Diaminocyclobut-3-ene-1,2-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-dione
Inchi Code
1S/C4H4N2O2/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H2
InChI key
WUACDRFRFTWMHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5231-89-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)