주요 문서
AMBH96F10DF6
Ambeed, Inc.
3-Methylazetidin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
87.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-methyl-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C4H9NO/c1-4(6)2-5-3-4/h5-6H,2-3H2,1H3
InChI key
LDLAEUFQUOXALI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/256931-54-1.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/256931-54-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)