주요 문서
AMBH96F10D91
Ambeed, Inc.
2-((Dimethylamino)methyl)acrylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]acrylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9)
InChI key
GANOKKCPYBWVRC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)