주요 문서
AMBH96F10D7F
Ambeed, Inc.
HO-PEG11-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
502.6
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxadotriacontane-1,32-diol
Inchi Code
1S/C22H46O12/c23-1-3-25-5-7-27-9-11-29-13-15-31-17-19-33-21-22-34-20-18-32-16-14-30-12-10-28-8-6-26-4-2-24/h23-24H,1-22H2
InChI key
PSVXZQVXSXSQRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or low-melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6809-70-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6809-70-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)