주요 문서
AMBH96F10CA5
Ambeed, Inc.
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(bromoethynyl)(triisopropyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21BrSi/c1-9(2)13(8-7-12,10(3)4)11(5)6/h9-11H,1-6H3
InChI key
HNNUBQWDWJNURV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111409-79-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/111409-79-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)