주요 문서
AMBH96F10BD4
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-fluoro-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
InChI key
MKYGXXIXMHTQFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30486-73-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)