주요 문서
AMBH96F10B92
Ambeed, Inc.
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3O/c9-3-5-1-6-2-7(12)11-8(6)10-4-5/h1-2,4,12H,(H,10,11)
InChI key
QQQPBZRWNPKELE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190321-76-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1190321-76-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)