주요 문서
AMBH96F10AB8
Ambeed, Inc.
6-Phenylpyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-phenyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
InChI key
PSEVKGFJGGKCIX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41270-69-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)