주요 문서
AMBH96F10927
Ambeed, Inc.
Methyl 3,5-bis(bromomethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
322
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3,5-bis(bromomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H10Br2O2/c1-14-10(13)9-3-7(5-11)2-8(4-9)6-12/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI key
VKDYWLKLAIJZPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29333-41-3.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)