주요 문서
AMBH96F1088A
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-6-hydrazinopyrazine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c5-3-1-7-2-4(8-3)9-6/h1-2H,6H2,(H,8,9)
InChI key
FEDQSVIJHNBUHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63286-29-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)