주요 문서
AMBH96F107E5
Ambeed, Inc.
9H-Carbazole-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
9H-carbazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8N2/c14-8-9-5-6-13-11(7-9)10-3-1-2-4-12(10)15-13/h1-7,15H
InChI key
APYLNYCULQUSLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57102-93-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57102-93-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)