주요 문서
AMBH96F10669
Ambeed, Inc.
3-(Benzyl(methyl)amino)-1-phenylpropan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[benzyl(methyl)amino]-1-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H19NO/c1-18(14-15-8-4-2-5-9-15)13-12-17(19)16-10-6-3-7-11-16/h2-11H,12-14H2,1H3
InChI key
LNCWFHRJTAQGBG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21970-65-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21970-65-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)