주요 문서
AMBH96F10668
Ambeed, Inc.
2-((Difluoromethyl)sulfonyl)benzo[d]thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[(difluoromethyl)sulfonyl]-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H5F2NO2S2/c9-7(10)15(12,13)8-11-5-3-1-2-4-6(5)14-8/h1-4,7H
InChI key
SHKGYNFSRWBSDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186204-66-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/186204-66-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)