주요 문서
AMBH9614FED2
Ambeed, Inc.
Tetra(p-bromophenyl)porphyrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
930.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,7,12,17-tetrakis(4-bromophenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1~3,6~.1~8,11~.1~13,16~]tetracosa-1,3,5,7,9,11(23),12,14,16,18(21),19-undecaene
Inchi Code
1S/C44H26Br4N4/c45-29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(46)12-4-26)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(48)16-8-28)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(47)14-6-27/h1-24,49,52H/b41-33-,41-34?,42-35-,42-37?,43-36-,43-38?,44-39-,44-40?
InChI key
ANWXWWSYNQLVED-VQHGFYMWSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29162-73-0.html
Synonym
5,10,15,20-Tetrakis(4-bromophenyl)porphyrin
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/29162-73-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)