주요 문서
AMBH9614FE76
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,4-dichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.92
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-2,4-dichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H2BrCl2N3/c8-3-1-4-5(9)12-7(10)13-6(4)11-2-3/h1-2H
InChI key
VPAHKVLQMKEPQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1234616-70-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)