주요 문서
AMBH9614FE4B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodo-4-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodo-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO3/c1-13-8-4-7(11)5(3-6(8)10)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI key
RXHOMYWGIHJLDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256958-34-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)