주요 문서
AMBH9614FDFC
Ambeed, Inc.
6-Chloroquinoline-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-chloro-2-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-12)13-10/h1-5H
InChI key
HUEJYSXRUMFXCZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52313-35-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)