주요 문서
AMBH9614FCBB
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3,4,5-tetrafluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7HF4N/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1H
InChI key
GLTGXIGJLCSEAM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16582-93-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)