주요 문서
AMBH9614FC93
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO/c11-6-1-4-8(9(12)5-6)10(14)13-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,13,14)
InChI key
CGOQTUADHAVJLX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877383-84-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877383-84-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)