주요 문서
AMBH9614FC6D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3,5-dichloroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.91
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H,10H2
InChI key
RPQNMASFJWYHNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211214-30-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)