주요 문서
AMBH9614F81C
Ambeed, Inc.
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-benzothiophene-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NS/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5H
InChI key
IPJUOWGTGHKFKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2060-63-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)