주요 문서
AMBH9614F796
Ambeed, Inc.
(2-Hydroxyethyl)phosphonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-hydroxyethylphosphonic acid
Inchi Code
1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
SEHJHHHUIGULEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%6%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22987-21-9.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22987-21-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)