주요 문서
AMBH9614F730
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,6-dichloro-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N4/c1-4(2)14-7-5(3-11-14)6(9)12-8(10)13-7/h3-4H,1-2H3
InChI key
SHTPXXJWYCEZPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21254-22-8.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)