주요 문서
AMBH9614F6C3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-5H,1H3
InChI key
ZXGBVIJNXQHZNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858124-35-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/858124-35-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)