주요 문서
AMBH9614F44E
Ambeed, Inc.
4-Hydrazinylbenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-hydrazinobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11)
InChI key
NBJSNAGTUCWQRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4392-54-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)