주요 문서
AMBH9614F36E
Ambeed, Inc.
1-Butyl-4-methylpyridinium Chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-butyl-4-methylpyridinium chloride
Inchi Code
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112400-86-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112400-86-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)