주요 문서
AMBH9614F2D6
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-4-methylthiazol-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-bromo-4-methylthiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H7BrN2S/c1-3-5(6)9-4(2-7)8-3/h2,7H2,1H3
InChI key
JTFHAQOEYDUKNY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1515474-34-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)