주요 문서
AMBH9614F0A8
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2-methyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-6(8)2-5(7)3-9-4/h2-3H,8H2,1H3
InChI key
ZZVRTFCAHUHTDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89639-36-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)