주요 문서
AMBH95E13172
Ambeed, Inc.
N-(2-Amino-2-oxoethyl)acrylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(2-amino-2-oxoethyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c1-2-5(9)7-3-4(6)8/h2H,1,3H2,(H2,6,8)(H,7,9)
InChI key
GVGGWUXGMRTNIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2479-62-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)