주요 문서
AMBH95E08A2C
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.02
MDL number:
Iupac Name
4-amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-6-5(11)2-1-4(3-10)7(6)9/h1-2H,11H2
InChI key
WBINKGRJEPQKIQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2090323-74-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)