주요 문서
AMBH95E08A1A
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
VRTIIQLEEGGJNE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152820-13-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)