주요 문서
AMBH95E08925
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromoethyl)oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2-bromoethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c5-2-1-4-3-6-4/h4H,1-3H2
InChI key
ZKODPGZNBMIZFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13287-42-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)